Tlačiť

4-Octylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

384445-1G 384445-5G
SIAL384445-1GEA 44.93 EUR
SIAL384445-1G SIAL384445-5G
4-Octylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Octylphenol
Vzorec: C₁₄H₂₂O
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 38…39 °C
Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036134
Číslo CAS: 1806-26-4
EINECS: 217-302-5
OSN: 2430
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR