Tlačiť
p-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W233706-10KG-K W233706-1KG-K W233706-25KG-K W233706-5KG-K
SIALW233706-10KG-KEA 659.85 EUR
SIALW233706-10KG-K SIALW233706-1KG-K SIALW233706-25KG-K SIALW233706-5KG-K
p-Krezol, Sigma-Aldrich®
p-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Teplota varu: 201,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32…34 °C
Hustota: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002376
Číslo CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
OSN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604