p-Krezol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
A13531.0BEA
195.75
EUR
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
p-Krezol ≥99%
p-Krezol
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Vzorec:
C₇H₈O Teplota varu: 201…202 °C Teplota tavenia: 32…34 °C Hustota: 1,034 Teplota vzplanutia: 89 °C (192 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002376 Číslo CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 OSN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |