Tlačiť
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W348007-10KG-K W348007-1KG-K W348007-25KG-K
SIALW348007-10KG-KEA 413.96 EUR
SIALW348007-10KG-K SIALW348007-1KG-K SIALW348007-25KG-K
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Teplota varu: 191 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Hustota: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002226
Číslo CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
OSN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604