o-Krezol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
A12307.0E
A12307.36
AB115088.0500
A12307.0P
A12307.0EEA
0
EUR
A12307.0E
A12307.36
ABCRAB115088.0500
A12307.0P
o-Krezol ≥98%
o-Krezol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-48-7
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 81°(177°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 506917
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002226
Vzorec:
C₇H₈O Teplota varu: 190…192 °C Teplota tavenia: 30…34 °C Hustota: 1,048 Teplota vzplanutia: 81 °C (177 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002226 Číslo CAS: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 OSN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2579 |