Tlačiť
o-Krezol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 100.28 EUR
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Krezol 99%
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Teplota varu: 191 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002226
Číslo CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
OSN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %