Tlačiť
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Phenyl-1-Propanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288500-10KG W288500-1KG W288500-5KG W288500-SAMPLE
SIALW288500-10KGEA 940.12 EUR
SIALW288500-10KG SIALW288500-1KG SIALW288500-5KG SIALW288500-SAMPLE
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Mw: 136.19
Teplota varu: 455
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002950
Číslo CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6