Tlačiť
2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285803-10KG-K W285803-1KG-K W285803-25KG-K
SIALW285803-10KG-KEA 309.67 EUR
SIALW285803-10KG-K SIALW285803-1KG-K SIALW285803-25KG-K
2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Teplota varu: 432 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103…105 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002886
Číslo CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370