Tlačiť
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
A13071.09 A13071.18
A13071.09EA 51.74 EUR
A13071.09 A13071.18
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3840-31-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 228°/25mm Beilstein Reference: 2104523 MDL No.: MFCD00004639
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Teplota varu: 228 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 36…38 °C
Hustota: 1,199
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060356
Číslo CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4