2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H50348.03
H50348.MD
H50348.03EA
239.87
EUR
H50348.03
H50348.MD
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol ≥97%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 61040-78-6
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 60°
MDL No.: MFCD00060356
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄ Teplota tavenia: 60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060356 Číslo CAS: 61040-78-6 |