Tlačiť
2,4,6-Trimethoxytoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L02155.06 L02155.14
L02155.06EA 121.54 EUR
L02155.06 L02155.14
2,4,6-Trimethoxytoluene ≥97%
Purity: 97% CAS No.: 14107-97-2 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Refractive Index: 1.5310 Melting Point: 27-28° Boiling Point: 100-105°/1mm Beilstein Reference: 2048952 MDL No.: MFCD00008375
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Teplota varu: 100…105 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 27…28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008375
Číslo CAS: 14107-97-2
EINECS: 237-962-8