Tlačiť
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
182200250 182200050
ACRO182200250EA 182.66 EUR
ACRO182200250 ACRO182200050
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Mw: 168.19
Teplota varu: 122…125 °C (1 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00004615
Číslo CAS: 33524-31-1
EINECS: 251-562-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3)