Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159638-100G 159638-25G
SIAL159638-100GEA 339.75 EUR
SIAL159638-100G SIAL159638-25G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Mw: 168.19
Teplota varu: 317
Teplota tavenia: 34…35 °C
Číslo MDL: MFCD00004614
Číslo CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2