Tlačiť
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D133000-25G D133000-100G
SIALD133000-25GEA 68.59 EUR
SIALD133000-25G SIALD133000-100G
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Číslo MDL: MFCD00004638
Číslo CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0