Tlačiť
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 55.76 EUR
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 296…297 °C (732 mmHg)
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004638
Číslo CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %