Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W373702-100G-K W373702-1KG-K
SIALW373702-100G-KEA 136.78 EUR
SIALW373702-100G-K SIALW373702-1KG-K
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Mw: 154.17
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 113
Číslo MDL: MFCD00004659
Číslo CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4