Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 52.95 EUR
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Teplota varu: 293 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004659
Číslo CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %