Tlačiť
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzene, 3-Methoxy-5-methylphenol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluene
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 180.51 EUR
H27516.06 H27516.03
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
5-Methoxy-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota tavenia: 60…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059261
Číslo CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1