2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267112-100G-K
W267112-1KG-K
SIALW267112-100G-KEA
378.66
EUR
SIALW267112-100G-K
SIALW267112-1KG-K
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Teplota varu: 219…222 °C (1013 hPa) Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002378 Číslo CAS: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Merck Index: 13,02599 |