Tlačiť
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267104-100G-K W267104-10KG-K W267104-1KG-K
SIALW267104-100G-KEA 82.23 EUR
SIALW267104-100G-K SIALW267104-10KG-K SIALW267104-1KG-K
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 219…222 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002378
Číslo CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599