Tlačiť
2-Methoxy-p-cresol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
413850250 413851000
ACRO413850250EA 68.99 EUR
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Methoxy-p-cresol 99%
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 219…222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002378
Číslo CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %