Tlačiť
4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-Ethoxyphenyl)methanol
A10331.09 A10331.18
A10331.09EA 80.91 EUR
A10331.09 A10331.18
4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 6214-44-4 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00004655
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Mw: 152.19
Teplota varu: 272…274 °C
Teplota tavenia: 32…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004655
Číslo CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8