Tlačiť
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
136905-100G 136905-500G 136905-5G
SIAL136905-100GEA 50.87 EUR
SIAL136905-100G SIAL136905-500G SIAL136905-5G
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: 20…24 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004653
Číslo CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608