Tlačiť
4-Metoxybenzylalkohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 50.47 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
4-Metoxybenzylalkohol 98%
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 259 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 23…25.5 °C
Hustota: 1.1125 g/cm³
Teplota vzplanutia: 146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004653
Číslo CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)