2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14
A14016.22
A14016.14EA
69.8
EUR
A14016.14
A14016.22
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 612-16-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Teplota varu: 248…250 °C Hustota: 1,12 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004611 Číslo CAS: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |