Tlačiť
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 36.58 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 248…250 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004611
Číslo CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %