Tlačiť
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-(Dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025
8.20246.0100EA 68.5 EUR
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Mw: 180.25
Teplota varu: 267…269 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60…61 °C
Hustota: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040484
Číslo CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C