Tlačiť
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Methylanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
148091-100ML 148091-1L
SIAL148091-100MLEA 27.32 EUR
SIAL148091-100ML SIAL148091-1L
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –36 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008413
Číslo CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
OSN: 3271
ADR: 3,III