Tlačiť
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268003-100G-K W268003-1KG-K W268003-5KG-K W268003-SAMPLE
SIALW268003-100G-KEA 0 EUR
SIALW268003-100G-K SIALW268003-1KG-K SIALW268003-5KG-K SIALW268003-SAMPLE
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 172 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008373
Číslo CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
OSN: 3271
ADR: 3,III