Tlačiť
2-Nitro-p-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-p-cresol, 1-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzene
A12009.14 A12009.22 A12009.36
A12009.14EA 58.56 EUR
A12009.14 A12009.22 A12009.36
2-Nitro-p-cresol ≥97%
4-Methyl-2-nitrophenol
Purity: 97% CAS No.: 119-33-5 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 125°/22mm Beilstein Reference: 1868022 MDL No.: MFCD00007120
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 125 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 1,240
Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007120
Číslo CAS: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
OSN: 2446
ADR: 6.1,III