Tlačiť
6-Nitro-m-cresol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 45.33 EUR
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-cresol 97%
6-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 53…56 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007111
Číslo CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
OSN: 2446
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %