4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
(4-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12821-100G
N12821-25G
SIALN12821-100GEA
141.6
EUR
SIALN12821-100G
SIALN12821-25G
4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Mw: 153.14 Teplota varu: 321 Teplota tavenia: 90…91 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007376 Číslo CAS: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |