Tlačiť
4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Nitrophenyl)methanol
A15742.14 A15742.22
A15742.14EA 45.66 EUR
A15742.14 A15742.22
4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 619-73-8 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 92-95° Boiling Point: 185°/12mm Beilstein Reference: 1424026 MDL No.: MFCD00007376
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 185 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 92…95 °C
Teplota vzplanutia: 180 °C (356 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007376
Číslo CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6