Tlačiť
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12805-100G N12805-25G
SIALN12805-100GEA 224.31 EUR
SIALN12805-100G SIALN12805-25G
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 270
Teplota tavenia: 71…72 °C
Číslo MDL: MFCD00007186
Číslo CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6