2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14
A15496.22
A15496.36
A15496.14EA
68.5
EUR
A15496.14
A15496.22
A15496.36
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 612-25-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00007186
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Mw: 153.14 Teplota varu: 270 °C Teplota tavenia: 70…74 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007186 Číslo CAS: 612-25-9 EINECS: 210-302-6 |