Tlačiť
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 75.71 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 270 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007186
Číslo CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %