Benzyl(methyl)amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
A13746.AEEA
32.93
EUR
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
Benzyl(methyl)amine 97%
Benzyl(methyl)amine
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Vzorec:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Teplota varu: 184…188 °C Teplota tavenia: –55 °C Hustota: 0,940 Teplota vzplanutia: 77 °C (170 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008289 Číslo CAS: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 OSN: 2922 ADR: 8,III |