Tlačiť
Benzyl(methyl)amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
106040050 106045000
ACRO106040050EA 31.13 EUR
ACRO106040050 ACRO106045000
Benzyl(methyl)amine 97%
Benzyl(methyl)amine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₃
Teplota varu: ∼184 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008289
Číslo CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
OSN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5214 to 1.5234 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g