3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine
MQ100
D26024-100G
D26024-5G
SIALD26024-100GEA
51.27
EUR
SIALD26024-100G
SIALD26024-5G
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluene
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Mw: 122.17 Teplota varu: 265 Teplota tavenia: 86…89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007728 Číslo CAS: 496-72-0 EINECS: 207-826-2 |