Tlačiť
3,4-Diaminotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine
B24378.22 B24378.36
B24378.22EA 53.68 EUR
B24378.22 B24378.36
3,4-Diaminotoluene 97%
3,4-Diaminotoluene
Purity: 97% CAS No.: 496-72-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 86-90° Boiling Point: 265° MDL No.: MFCD00007728
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17
Teplota varu: 265 °C
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007728
Číslo CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2