Tlačiť
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A14130.06 A14130.14 A14130.22
A14130.06EA 134.78 EUR
A14130.06 A14130.14 A14130.22
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 623-04-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 59-63° Beilstein Reference: 2078680 MDL No.: MFCD00014782
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 169…171 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014782
Číslo CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5