Tlačiť
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 156.44 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 169…171 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014782
Číslo CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %