Tlačiť
3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
191396-10G 191396-25G
SIAL191396-10GEA 108.55 EUR
SIAL191396-10G SIAL191396-25G
3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007817
Číslo CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8