3-Aminobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
L07847.06
L07847.14
L07847.06EA
44.06
EUR
L07847.06
L07847.14
3-Aminobenzyl alcohol ≥98%
3-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 1877-77-6
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2205844
MDL No.: MFCD00007817
Vzorec:
C₇H₉NO Mw: 123.15 Teplota varu: 272 Teplota tavenia: 91…95 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007817 Číslo CAS: 1877-77-6 EINECS: 217-514-8 |