Tlačiť
3-Aminobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
184570050 184570250
ACRO184570050EA 49.34 EUR
ACRO184570050 ACRO184570250
3-Aminobenzyl alcohol 97%
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: 91…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007817
Číslo CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)