Tlačiť
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
122831-10G 122831-25G
SIAL122831-10GEA 37.79 EUR
SIAL122831-10G SIAL122831-25G
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 275
Teplota tavenia: 81
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007749
Číslo CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7