Tlačiť
2-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A13180.09 A13180.18 A13180.30
A13180.09EA 33.45 EUR
A13180.09 A13180.18 A13180.30
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 5344-90-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-84° Boiling Point: 160°/10mm Beilstein Reference: 1072211 MDL No.: MFCD00007749
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 160 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007749
Číslo CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7