Tlačiť
2-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 35.53 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 162 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007749
Číslo CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %