Tlačiť
4-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M11103-100G M11103-25G
SIALM11103-100GEA 246.29 EUR
SIALM11103-100G SIALM11103-25G
4-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 236
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008122
Číslo CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
OSN: 2735
ADR: 8 III