Tlačiť
4-Methoxybenzylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
A14999.14 A14999.22 A14999.36
A14999.14EA 75.41 EUR
A14999.14 A14999.22 A14999.36
4-Methoxybenzylamine ≥98%
4-Methoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 2393-23-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 508206 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008122
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 236…237 °C
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1.053
Teplota vzplanutia: 114 °C (237 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008122
Číslo CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
OSN: 2735